Merck
RIE156323014
Rieke Metals, Inc.
cyclohexyl 4-thiomethylphenyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.36
MDL番号:
Iupac Name
cyclohexyl[4-(methylsulfanyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H18OS/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)14(15)11-5-3-2-4-6-11/h7-11H,2-6H2,1H3
InChI Key
NDPAQSZECOHMLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-15
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)