Merck
RIE156323000
Rieke Metals, Inc.
cyclopentyl 2,5-dichlorophenyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.13
MDL番号:
Iupac Name
cyclopentyl(2,5-dichlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H12Cl2O/c13-9-5-6-11(14)10(7-9)12(15)8-3-1-2-4-8/h5-8H,1-4H2
InChI Key
ANOKAZMIUAFKFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-03-55