Merck
RIE156322921
Rieke Metals, Inc.
Cyclopropyl 3,5-difluorophenyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.17
MDL番号:
Iupac Name
cyclopropyl(3,5-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C10H8F2O/c11-8-3-7(4-9(12)5-8)10(13)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2
InChI Key
YHFLTSHXQSQPMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-01-60
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)