Merck
RIE156322894
Rieke Metals, Inc.
2-Carboethoxyphenyl cyclopropyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.25
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(cyclopropylcarbonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H14O3/c1-2-16-13(15)11-6-4-3-5-10(11)12(14)9-7-8-9/h3-6,9H,2,7-8H2,1H3
InChI Key
ATKHDRDYCXFGBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-01-11