Merck
RIE156322821
Rieke Metals, Inc.
2,2-dimethyl-4'-thiomethylbutyrophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.35
MDL番号:
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-butanone
Inchi Code
1S/C13H18OS/c1-5-13(2,3)12(14)10-6-8-11(15-4)9-7-10/h6-9H,5H2,1-4H3
InChI Key
CKRTZRDRIZZJAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6121-15
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)