Merck
RIE156322737
Rieke Metals, Inc.
6-(3-Oxocyclohexyl)hexanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.29
MDL番号:
Iupac Name
6-(3-oxocyclohexyl)hexanenitrile
Inchi Code
1S/C12H19NO/c13-9-4-2-1-3-6-11-7-5-8-12(14)10-11/h11H,1-8,10H2
InChI Key
HRTVFXYIYSTTLL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6094e
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)