Merck
RIE156322658
Rieke Metals, Inc.
2'-Cyano-2-phenylacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.26
MDL番号:
Iupac Name
2-(phenylacetyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H11NO/c16-11-13-8-4-5-9-14(13)15(17)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
InChI Key
YOLUXVWDTYCYCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6055-1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)