Merck
RIE156322646
Rieke Metals, Inc.
5-Oxo-5-(4-trifluoromethylphenyl)valeronitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.21
MDL番号:
Iupac Name
5-oxo-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentanenitrile
Inchi Code
1S/C12H10F3NO/c13-12(14,15)10-6-4-9(5-7-10)11(17)3-1-2-8-16/h4-7H,1-3H2
InChI Key
ZDPAIFYBUBUJCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6046c