Merck
RIE156322508
Rieke Metals, Inc.
2-(2-Acetoxybenzoyl) thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.29
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-thienylcarbonyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C13H10O3S/c1-9(14)16-11-6-3-2-5-10(11)13(15)12-7-4-8-17-12/h2-8H,1H3
InChI Key
JMWYQBVAUFUDAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5603-1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)