Merck
RIE156322380
Rieke Metals, Inc.
2-(3-Iodobenzoyl)oxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.07
MDL番号:
Iupac Name
(3-iodophenyl)(1,3-oxazol-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C10H6INO2/c11-8-3-1-2-7(6-8)9(13)10-12-4-5-14-10/h1-6H
InChI Key
DWDQFOOKAGAKFR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5572-21