Merck
RIE156322373
Rieke Metals, Inc.
2-(2-Chlorobenzoyl)oxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.62
MDL番号:
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(1,3-oxazol-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-8-4-2-1-3-7(8)9(13)10-12-5-6-14-10/h1-6H
InChI Key
BYVRPQIWERELMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5572-14