Merck
RIE156321343
Rieke Metals, Inc.
3-Chloro-3'-methylbenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.69
MDL番号:
Iupac Name
(3-chlorophenyl)(3-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11ClO/c1-10-4-2-5-11(8-10)14(16)12-6-3-7-13(15)9-12/h2-9H,1H3
InChI Key
UWNSZCIJIQEGNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5212-15
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)