Merck
RIE156321326
Rieke Metals, Inc.
3-Bromo-3',5'-dimethyl-4'-methoxybenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
319.2
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromophenyl)(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H15BrO2/c1-10-7-13(8-11(2)16(10)19-3)15(18)12-5-4-6-14(17)9-12/h4-9H,1-3H3
InChI Key
KWFIRZWGVDVOOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5198-18