Merck
RIE156321259
Rieke Metals, Inc.
2-Bromo-2'-chlorobenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.56
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrClO/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H
InChI Key
JTVWXJADNYWGAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5182-17
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)