Merck
RIE156321039
Rieke Metals, Inc.
2-chloro-3-(6-chlorohexanoyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.14
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-1-(2-chloro-3-pyridinyl)-1-hexanone
Inchi Code
1S/C11H13Cl2NO/c12-7-3-1-2-6-10(15)9-5-4-8-14-11(9)13/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChI Key
YUWNGQAOWCFSCO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light golden oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5541e
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)