コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
RIE156320951
Rieke Metals, Inc.
4-Iodo-3'-methylbenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
分子量:
322.15
MDL番号:
Iupac Name
(4-iodophenyl)(3-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11IO/c1-10-3-2-4-12(9-10)14(16)11-5-7-13(15)8-6-11/h2-9H,1H3
InChI Key
JYRWERDOVMPFEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5212-22
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)