Merck
RIE156320930
Rieke Metals, Inc.
2-Bromo-4'-isopropylbenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.2
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromophenyl)(4-isopropylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H15BrO/c1-11(2)12-7-9-13(10-8-12)16(18)14-5-3-4-6-15(14)17/h3-11H,1-2H3
InChI Key
PMFLBAZLGUGMGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Viscous colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5210-17
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)