Merck
RIE156320835
Rieke Metals, Inc.
3-Chloro-4'-ethoxybenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
260.72
MDL番号:
Iupac Name
(3-chlorophenyl)(4-ethoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H13ClO2/c1-2-18-14-8-6-11(7-9-14)15(17)12-4-3-5-13(16)10-12/h3-10H,2H2,1H3
InChI Key
ZMZFMDGJZHPZAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5199-15
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)