Merck
RIE156320742
Rieke Metals, Inc.
2,4'-Dichloro-3'-fluorobenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
269.1
MDL番号:
Iupac Name
(4-chloro-3-fluorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7Cl2FO/c14-10-4-2-1-3-9(10)13(17)8-5-6-11(15)12(16)7-8/h1-7H
InChI Key
LPOOTJHIHBDYEZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5187-14
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)