Merck
RIE156320647
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxy-2'-chlorobenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.7
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-chlorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11ClO3/c1-10(17)19-12-8-6-11(7-9-12)15(18)13-4-2-3-5-14(13)16/h2-9H,1H3
InChI Key
KWEFKRBEISXAIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-14
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)