Merck
RIE156320641
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxy-4'-methylbenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.29
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-methylbenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C16H14O3/c1-11-3-5-13(6-4-11)16(18)14-7-9-15(10-8-14)19-12(2)17/h3-10H,1-2H3
InChI Key
FURWUOAMHSMCQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-07
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)