Merck
RIE156320634
Rieke Metals, Inc.
3-Acetoxy-3',4',5'-trifluorobenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.23
MDL番号:
Iupac Name
3-(3,4,5-trifluorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H9F3O3/c1-8(19)21-11-4-2-3-9(5-11)15(20)10-6-12(16)14(18)13(17)7-10/h2-7H,1H3
InChI Key
PTXNFAVDEKZUHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5176-61
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)