Merck
RIE156320625
Rieke Metals, Inc.
3-Acetoxy-2',6'-dimethoxybenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.31
MDL番号:
Iupac Name
3-(2,6-dimethoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C17H16O5/c1-11(18)22-13-7-4-6-12(10-13)17(19)16-14(20-2)8-5-9-15(16)21-3/h4-10H,1-3H3
InChI Key
URTSFHCTDKBGFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5176-52
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)