Merck
RIE156320528
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-4'-isopropoxybenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.34
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-isopropoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C18H18O4/c1-12(2)21-15-10-8-14(9-11-15)18(20)16-6-4-5-7-17(16)22-13(3)19/h4-12H,1-3H3
InChI Key
UHGVSYCXDYVSAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-33
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)