Merck
RIE156320525
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-3'-nitrobenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.26
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-nitrobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11NO5/c1-10(17)21-14-8-3-2-7-13(14)15(18)11-5-4-6-12(9-11)16(19)20/h2-9H,1H3
InChI Key
PBFJQQPWFUZHLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Physical Form
Vicous golden oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-30
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)