Merck
RIE156320523
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-3'-phenoxybenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
332.36
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-phenoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C21H16O4/c1-15(22)24-20-13-6-5-12-19(20)21(23)16-8-7-11-18(14-16)25-17-9-3-2-4-10-17/h2-14H,1H3
InChI Key
RERRCAYSOKWCHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-27
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)