Merck
RIE156320518
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-2'-iodobenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
366.16
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-iodobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11IO3/c1-10(17)19-14-9-5-3-7-12(14)15(18)11-6-2-4-8-13(11)16/h2-9H,1H3
InChI Key
BZJSOPCXCHEVSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-20
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)