Merck
RIE156320512
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-2'-chlorobenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.7
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-chlorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11ClO3/c1-10(17)19-14-9-5-3-7-12(14)15(18)11-6-2-4-8-13(11)16/h2-9H,1H3
InChI Key
ZBICOHMSJORVMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-14
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)