Merck
RIE156320502
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-4'-methoxybenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.28
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-methoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C16H14O4/c1-11(17)20-15-6-4-3-5-14(15)16(18)12-7-9-13(19-2)10-8-12/h3-10H,1-2H3
InChI Key
GDXIVMHHTLDFQS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-04