Merck
RIE156319515
Rieke Metals, Inc.
3,4'-difluoro-3'-methylbenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.23
MDL番号:
Iupac Name
(4-fluoro-3-methylphenyl)(3-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10F2O/c1-9-7-11(5-6-13(9)16)14(17)10-3-2-4-12(15)8-10/h2-8H,1H3
InChI Key
WJMFGFAWRYDHKM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5038
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)