Merck
RIE156319464
Rieke Metals, Inc.
6-oxo-6-(2-thienyl)hexanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.27
MDL番号:
Iupac Name
6-oxo-6-(2-thienyl)hexanoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3S/c11-8(9-5-3-7-14-9)4-1-2-6-10(12)13/h3,5,7H,1-2,4,6H2,(H,12,13)
InChI Key
IOWKEASJENDYLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/4115d