Merck
RIE156319139
Rieke Metals, Inc.
4-(Ethylthio)benzylmagnesium chloride 0.25M in Diethyl Ether
0.25M in Diethyl Ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
211.01
MDL番号:
Iupac Name
chloro[4-(ethylsulfanyl)benzyl]magnesium
Inchi Code
1S/C9H11S.ClH.Mg/c1-3-10-9-6-4-8(2)5-7-9;;/h4-7H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
VYESZRCSIVIVQL-UHFFFAOYSA-M
Country of Origin
US
Physical Form
Liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/3227