Merck
RIE156319119
Rieke Metals, Inc.
3-(1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-2-ylmethyl)phenylmagnesium bromide 0.25 M in Tetrahydrofuran
0.25 M in Tetrahydrofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
326.52
MDL番号:
Iupac Name
bromo[3-(3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinylmethyl)phenyl]magnesium
Inchi Code
1S/C16H16N.BrH.Mg/c1-2-6-14(7-3-1)12-17-11-10-15-8-4-5-9-16(15)13-17;;/h1-2,4-9H,10-13H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
JDPMMMHWPPZUKY-UHFFFAOYSA-M
Country of Origin
US
Physical Form
Liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/3194
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)