Merck
RIE156318940
Rieke Metals, Inc.
cis-4-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
276.33
MDL番号:
Iupac Name
4-[2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H20O4/c1-20-14-8-6-12(7-9-14)15(17)10-11-2-4-13(5-3-11)16(18)19/h6-9,11,13H,2-5,10H2,1H3,(H,18,19)/t11-,13+
InChI Key
LNNJSFXWTHGRAD-BJHJDKERSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18519-07
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)