Merck
RIE156318741
Rieke Metals, Inc.
trans-2-(3-fluorobenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.24
MDL番号:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(3-fluorobenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13FO3/c14-9-4-1-3-8(7-9)12(15)10-5-2-6-11(10)13(16)17/h1,3-4,7,10-11H,2,5-6H2,(H,16,17)/t10-,11-/m1/s1
InChI Key
YWYRHYHQPXIURO-GHMZBOCLSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18012-22
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)