Merck
RIE156318713
Rieke Metals, Inc.
trans-2-[2-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.27
MDL番号:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(2-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15FO3/c15-12-7-2-1-5-11(12)13(16)8-9-4-3-6-10(9)14(17)18/h1-2,5,7,9-10H,3-4,6,8H2,(H,17,18)/t9-,10+/m0/s1
InChI Key
QJYZYRSOSGRDNW-VHSXEESVSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18011-37
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)