Merck
RIE156318672
Rieke Metals, Inc.
cis-2-(3,5-dimethylbenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.31
MDL番号:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(3,5-dimethylbenzoyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H18O3/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)14(16)12-4-3-5-13(12)15(17)18/h6-8,12-13H,3-5H2,1-2H3,(H,17,18)/t12-,13+/m0/s1
InChI Key
UULJYEIVQURUSE-QWHCGFSZSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18009-31
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)