Merck
RIE156317685
Rieke Metals, Inc.
cis-2-(3-Methoxybenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.28
MDL番号:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(3-methoxybenzoyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H16O4/c1-18-10-5-2-4-9(8-10)13(15)11-6-3-7-12(11)14(16)17/h2,4-5,8,11-12H,3,6-7H2,1H3,(H,16,17)/t11-,12+/m0/s1
InChI Key
BBGASWPBIIQSLG-NWDGAFQWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18009-06
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)