Merck
RIE156317669
Rieke Metals, Inc.
cis-3-(4-ethylbenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.31
MDL番号:
Iupac Name
(1R,3S)-3-(4-ethylbenzoyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H18O3/c1-2-10-3-5-11(6-4-10)14(16)12-7-8-13(9-12)15(17)18/h3-6,12-13H,2,7-9H2,1H3,(H,17,18)/t12-,13+/m0/s1
InChI Key
XSRSDDKMGNGPAJ-QWHCGFSZSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18008-17
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)