Merck
RIE156317651
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoylformate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.27
MDL番号:
Iupac Name
ethyl oxo(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C13H16O6/c1-5-19-13(15)11(14)8-6-9(16-2)12(18-4)10(7-8)17-3/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI Key
AXRCXDFRVQRVDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/14122
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)