Merck
PRIH98781C78
Princeton BioMolecular Research, Inc.
N-{[4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-yl]carbonyl}glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
411.89
MDL番号:
Iupac Name
({[4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl]carbonyl}amino)acetic acid
Inchi Code
1S/C22H22ClN3O3/c23-17-5-6-18-16(12-17)4-3-15-2-1-9-24-21(15)20(18)14-7-10-26(11-8-14)22(29)25-13-19(27)28/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8,10-11,13H2,(H,25,29)(H,27,28)
InChI Key
PQROGMQNTCKCNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR346677