Merck
PRIH93ED839B
Princeton BioMolecular Research, Inc.
1-[(4-methylphenyl)amino]cyclohexanecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
232.33
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-toluidino)cyclohexanecarboxamide
Inchi Code
1S/C14H20N2O/c1-11-5-7-12(8-6-11)16-14(13(15)17)9-3-2-4-10-14/h5-8,16H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,15,17)
InChI Key
DEOHFUMTVQVZSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
N/A
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR363834
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)