Merck
PRIH93ED82E8
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl {6-chloro-4-methyl-7-[(2-methylprop-2-en-1-yl)oxy]-2-oxo-2H-chromen-3-yl}acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
336.77
MDL番号:
Iupac Name
methyl {6-chloro-4-methyl-7-[(2-methyl-2-propenyl)oxy]-2-oxo-2H-chromen-3-yl}acetate
Inchi Code
1S/C17H17ClO5/c1-9(2)8-22-15-7-14-11(5-13(15)18)10(3)12(17(20)23-14)6-16(19)21-4/h5,7H,1,6,8H2,2-4H3
InChI Key
VUGRQLUFSPAQIS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR363652