Merck
PRIH93ED7EE7
Princeton BioMolecular Research, Inc.
bis(4-methoxyphenyl)methanimine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
241.29
MDL番号:
Iupac Name
bis(4-methoxyphenyl)methanimine
Inchi Code
1S/C15H15NO2/c1-17-13-7-3-11(4-8-13)15(16)12-5-9-14(18-2)10-6-12/h3-10,16H,1-2H3
InChI Key
ZNVJSFDXRAUTHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
N/A
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR187254
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)