Merck
PRIH93ED7EC2
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-Oxo-7-phenyl-1,4-dihydro-pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.22
MDL番号:
Iupac Name
4-oxo-7-phenyl-1,4-dihydropyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8N4O3/c17-11-10(12(18)19)14-13-9-6-8(15-16(9)11)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,13H,(H,18,19)
InChI Key
ZEJLXQWPLCTAJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR185034