Merck
PRIH93ED7EAF
Princeton BioMolecular Research, Inc.
6-Fluoro-7-methyl-4-oxo-chroman-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.19
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-7-methyl-4-oxo-2-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9FO4/c1-5-2-9-6(3-7(5)12)8(13)4-10(16-9)11(14)15/h2-3,10H,4H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
WCLVHOJMYMPRGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR167309
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)