Merck
PRIH3239D2EF
Princeton BioMolecular Research, Inc.
[3-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)-5-methyl-7-oxo-7H-furo[3,2-g]chromen-6-yl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
406.39
MDL番号:
Iupac Name
[3-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)-5-methyl-7-oxo-7H-furo[3,2-g]chromen-6-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C23H18O7/c1-12-14-8-16-17(13-3-4-18-21(7-13)28-6-2-5-27-18)11-29-19(16)10-20(14)30-23(26)15(12)9-22(24)25/h3-4,7-8,10-11H,2,5-6,9H2,1H3,(H,24,25)
InChI Key
KFPAJIRXKXZJBF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR346927
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)