Merck
PRIH3239D23B
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl phenyl[(3,4,7-trimethyl-2-oxo-2H-chromen-5-yl)oxy]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
352.39
MDL番号:
Iupac Name
methyl phenyl[(3,4,7-trimethyl-2-oxo-2H-chromen-5-yl)oxy]acetate
Inchi Code
1S/C21H20O5/c1-12-10-16(18-13(2)14(3)20(22)26-17(18)11-12)25-19(21(23)24-4)15-8-6-5-7-9-15/h5-11,19H,1-4H3
InChI Key
AWAJDWSBAZMYBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR346747