Merck
PRIH3239D229
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl 4-{[(8-methoxy-6-oxo-6H-benzo[c]chromen-3-yl)oxy]methyl}-5-methyl-2-furoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
394.38
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-{[(8-methoxy-6-oxo-6H-benzo[c]chromen-3-yl)oxy]methyl}-5-methyl-2-furoate
Inchi Code
1S/C22H18O7/c1-12-13(8-20(28-12)22(24)26-3)11-27-15-5-7-17-16-6-4-14(25-2)9-18(16)21(23)29-19(17)10-15/h4-10H,11H2,1-3H3
InChI Key
YALYULABHIQQHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR346729
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)