Merck
PRIH3239D1FB
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl 5-{[(2-oxo-4-phenyl-2H-chromen-7-yl)oxy]methyl}-2-furoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
376.37
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-{[(2-oxo-4-phenyl-2H-chromen-7-yl)oxy]methyl}-2-furoate
Inchi Code
1S/C22H16O6/c1-25-22(24)19-10-8-16(27-19)13-26-15-7-9-17-18(14-5-3-2-4-6-14)12-21(23)28-20(17)11-15/h2-12H,13H2,1H3
InChI Key
VGJSDDMLPHVXGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR346683
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)